Feuilles absorbantes pour huiles, T-151
121-1009
: 3M
- Capacité:140 L
- Couleur:blanc
- L×l:430×480 mm
- Environmentally Preferable:
- Emballage:100/box, 2 boxes/case
- Cdt:200
Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present.
- Légères et sans poussière
- Oléophiles et hydrophobes à la fois
- Déchets réduits grâce à la grande capacité d'absorption
Absorbent sheets are conveniently sized and can be quickly spread on and in the path of a small spill.
Each box contains 100 pads (430 mm x 480 mm) and sorbs 140 liter in total.
Les tampons usagés doivent être mis au rebut conformément aux directives régionales et nationales en vigueur.
: Il convient d'éviter toute utilisation du produit avec des liquides aqueux ou corrosifs.