Thermomètre en verre de distillation
Catalog # BOHLB290-03
Supplier: Bohlender
Specifications
- Ø:7,5 mm
- Profondeur d'immersion:50 mm
- Désignation:Thermomètre de distillation, en verre à revêtement PTFE, pour récipients de réaction de 500 - 6000 ml
- Longueur:300 mm
- Environmentally Preferable:
- Précision:±1 °C
- Cdt:1
- Plage de mesure:0...+250 °C
Specifications
About this item
Distillation thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.