Amidure de sodium
MOLEM58630340
: Molekula
:
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g
- Seq:3645
- Environmentally Preferable:
:
:39.01 g/mol
:208
:231-971-0
:1390
:GHS02
:GHS05
:Température ambiante
:7782-92-5
:H₂NNa
:MFCD00011117
:400
:1.39 g/cm³ (25 °C)
:4.3 II
:12,08717