ContactUsLinkComponent
Acide perchlorique 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Acide perchlorique 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 34288-1L
CAS Number:  
undefined
Acide perchlorique 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 34288-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en verre transparent, col étroit
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specification Test Results
About this item
 :
 :100.46 g/mol
Boiling Pt:39
EINECS:231-512-4
 :GHS07
 :GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7601-90-3
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325
Melting Pt:-101
Density:1.054 g/cm³