Viscosimètre automatique, avec échantillonneur, AVS®Pro III
SCOI285420030
- Modèle:AVS® Pro III
- Plage de mesure:0,35 − 1200 mm²/s
- Plage de mesure (temps d’écoulement):maximaal 9999,99 s
- Désignation:Viscosimètre automatique, avec échantillonneur
- Environmentally Preferable:
- L×P×H:1300×610×1100 mm
- Affichage:PC
- Présélection du nombre de mesures:Up to 99
- Période de régulation de la température (min):0 - 99 min
- Poids:70 kg
- Cdt:1
L'auto-échantillonneur AVS Pro III a été développé pour la mesure de la viscosité dans des applications de l'industrie des polymères et du pétrole.
- Débit d'échantillon élevé
- Processus contrôlé par un PC (non fourni) à l'aide du logiciel AVSPro (fourni)
- Système ProClean et microdosage pour un fonctionnement de routine plus sûr, en particulier pour les échantillons liquides corrosifs
- Choix entre deux portoirs pour échantillons de 16×100 ml ou 56×20 ml
- Equipé d'un système optoélectronique et d'un balayage TC pour les échantillons transparents et opaques
- Système de dosage d'échantillon à trois axes
Le mécanisme de positionnement X-Y-Z assure ainsi le fonctionnement de huit viscosimètres en parallèle dans deux bains thermostatiques à deux températures de mesure différentes. Cette méthode est utilisée dans l'industrie pétrolière afin de déterminer l'indice de viscosité.