Trompe à eau
N° de catalogue 181-0501
Fournisseur: KARTELL
Spécifications
- Pression finale:20 mbar
- Consommation d'eau:300 l/h
- Désignation:Trompe à eau
- Environmentally Preferable:
- Pompe: pression/aspiration:4,5 l/min
- Cdt:1
- Température:80 °C
- Pression d'eau:1 bar
Spécifications
À propos de cet article
Pour la création de vide et l'aspiration de liquides et de vapeurs (connecter un piège à froid au besoin). Particulièrement efficace avec une pression d'eau faible.
En PP blanc.
- Consommation d'eau de 300 l/h
- Pression finale de 20 mbar avec une pression de l'eau de 1 bar
- Volume d'aspiration, ±270 l d'air par heure
- Bonne résistance chimique
- Température d'utilisation prolongée max. de 80 °C
Delivery: Les trompes à eau sont livrées avec une olive (diamètre extérieur 12 - 13 mm) pour le raccord pour l'eau et une autre olive (diamètre extérieur 9 - 11 mm) pour le raccord au vide