Tachymètre optique
620-3301
: TESTO
- Modèle:460
- Plage de mesure:100 - 29999 rpm
- Précision:±0,02% of mv
- Résolution:0,1 min⁻¹ (100 - 999 min⁻¹) ; 1,0 min⁻¹ (1000 - 29999) min⁻¹
- Désignation:Optical tachometer
- Environmentally Preferable:
- L×P×H:119×46×25 mm
- Poids:85 g
- Cdt:1
This optical tachometer is suitable for carrying out non-contact rpm optical measurements with LED spot marking.
- Maximum/minimum values
- Automatic off function
- Operating temperature up to 50 °C
- Pocket sized, light and easy-to-use
- Easy-to-read, backlit display for use in all lighting conditions
This testo 460 rpm meter is ideal for rpm measurements on fans, crankshafts and motors.
: Livré avec embout de protection, étui pour ceinture, dragonne, protocole d'étalonnage et deux piles pour une durée de vie de 20 heures