ContactUsLinkComponent
Tachymètre optique et mécanique
  609-0025
 :  TESTO
undefined
Tachymètre optique et mécanique
  609-0025
 :  TESTO
  • Modèle:
    470
  • Plage de mesure:
    1 − 99999 min⁻¹
  • Précision:
    ± 0,02% du % de la valeur mesurée
  • Longueur:
    0,02 à 99999 m
  • Gamme de mesure:
    1 à 99 999 min-₁ (optique)
  • Résolution:
    0,01 (1 - 99, 99); 0,1 (100 - 999,9); 1 (1000 - 99999) min⁻¹
  • Désignation:
    Tachymètre optique et mécanique
  • Environmentally Preferable:
  • L×P×H:
    175×60×28 mm
  • Affichage:
    1-line, 5 digit LCD
  • Vitesse de surface:
    0,10 til 1999 m/min
  • Poids:
    190 g
  • Cdt:
    1
Ce tachymètre optique et mécanique permet mesurer la vitesse de rotation, les vitesses et les longueurs. Une mesure optique devient une mesure mécanique par fixation d'un adaptateur pour la pointe de la sonde ou le disque de vitesse de surface sur les moteurs, les arbres, les ventilateurs, etc.
  • Avertisseur de batterie faible
  • Enregistrement des valeurs moyennes/ maximales/ minimales et de la dernière valeur
  • Mesure de distance (jusqu'à 600 mm) par mesure optique
 : Fourni avec un adaptateur, une pointe de sonde, un disque de vitesse de surface, des marqueurs réfléchissants, des piles et un protocole d'étalonnage.