ContactUsLinkComponent
VWR®, Agitateur rotatif
undefined
VWR®, Agitateur rotatif
  • Catalog No:
  • 444-0502
  • 444-0500
  • Modèle:
  • Agitateur rotatif
  • Agitateur rotatif
  • Capacité:
  • 36 tubes de 1,5/2,0 ml ou 10 tubes de 10/15 ml et 16 tubes 5/7 ml ou 6 tubes de 50 ml
  • 36 tubes de 1,5/2,0 ml ou 10 tubes de 10/15 ml et 16 tubes 5/7 ml ou 6 tubes de 50 ml
  • Mouvement d'agitation:
  • Rotatif
  • Rotatif
  • Vitesse:
  • 20 min⁻¹ (fixed)
  • 20 min⁻¹ (fixed)
  • Angle:
  • Disques réglables horizontalement et verticalement
  • Disques réglables horizontalement et verticalement
  • L×P×H:
  • 239×127×153 mm
  • 239×127×153 mm
  • Température de fonctionnement:
  • 4...65 °C
  • 4...65 °C
  • Poids:
  • 2 kg
  • 2 kg
  • Charge max.:
  • 0,8 kg
  • 0,8 kg
Frequently Bought Together