Pompe vide-touries Pump-it®
N° de catalogue 223-1611
Fournisseur: BURKLE
Spécifications
- Débit:8 l/min
- Désignation:Pompes vide-touries Pump-it®
- Matière:PP
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Pompe vide-touries, en PP à joint FKM. Pour vider rapidement et proprement les conteneurs, bonbonnes et petits bidons jusqu'à 60 litres. La pression augmente par le biais du piston manuel et force le liquide à sortir du conteneur. Adaptées aux acides faibles, aux alcalis et aux produits pétrochimiques.
- Le filetage de la pompe est adapté au filetage de 64 mm de diamètre (BSI)
- Un ensemble d'adaptateurs pour filetages de flacons standard est disponible
- Dosage exact, anti-goutte
- Profondeur d'immersion de 100 cm
REMARQUE : Non adaptées à une utilisation avec de l'acide chlorhydrique.
NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid