ContactUsLinkComponent
Thermo-hygromètre de poche, testo 610
  620-3305
 :  TESTO
undefined
Thermo-hygromètre de poche, testo 610
  620-3305
 :  TESTO
  • Plage de mesure:
    −10…+50 °C; 0 - 100 % RH
  • Résolution:
    0,1 °C; 0,1 % RH
  • Poids:
    90 g
  • l×p×h:
    119×46×25 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Piles:
    2 micro AAA type batteries 1,5 V (LR03)
  • Précision:
    ±0,5 °C; ±2,5 (5 - 95) % RH
  • Cdt:
    1
Pratique et simple d'utilisation, ce thermo-hygromètre est équipé d'un écran rétroéclairé et d'une fonction de mise hors tension automatique en cas d'inutilisation prolongée.
  • Calcul du point de rosée
  • Mesures du bulbe humide
  • Capteur d'humidité stable à long terme
  • Fonction de maintien „HOLD“ et valeurs Maximale /Minimale
The handy testo 610 thermo-hygrometer proves to be an excellent measuring instrument when it comes to fast, precise measurement of temperature and humidity in indoor areas. In addition, the compact instrument also calculates the dew point and the wet bulb temperature as well.
Weight: 90 g
 : Fourni avec capuchon de protection, dragonne, support de ceinture et deux piles AAA.