Cuillère-spatule, type labo verseuse
N° de catalogue 231-0045
Fournisseur: BOCHEM
Spécifications
- Longueur:200 mm
- Environmentally Preferable:
- Largeur de la lame:23 mm
- Cdt:1
- Longueur de lame:35 mm
Spécifications
À propos de cet article
Spatule multifonctionnelle en acier inoxydable ¹⁸/₁₀, antimagnétique.
- Avec une extrémité conique
- Excellente résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance chimique
- Antimagnétique, poli électrolytiquement