VWR®, Plaques PCR, 96 puits
En PP. Ces plaques PCR sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
- Parois de puits lisses, fines et uniformes, pour un transfert thermique précis
- Plaques fines et flexibles
- Exemptes de DNase, RNase et d'ADN génomique humain
- Repérage alphanumérique imprimé; angle en biseau pour faciliter l'orientation de la plaque et l'identification des échantillons
Working capacity: 200 µl