Distributeurs de savon, NXT™ SPACE SAVER™, pousse-mousse
115-3460
- Capacité:1000 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:Distributeur de savon, GOJO® NXT SPACE SAVER™, pour 1000 ml
- Seq:52
- l×p×h:127×99×254 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Le distributeur NXT SPACE SAVER™ est beaucoup plus compact que les distributeurs traditionnels de 800 ml même s'il peut contenir des recharges de 1000 ml.
Applications dont l'espace mural est limité pour lesquels les niveaux d'utilisation demandent des distributeurs compacts
Colour: White
WxDxH:127x99x254 mm