About this item
Les systèmes Milli-Q® Direct produisent de l'eau ultrapure de Type I, d'une résistivité de 18,2 MΩ.cm à 25 °C et <à 5 ppb de carbone organique total (TOC) directement à partir de l'eau du robinet. De l'eau pure de type III pour les applications de base en laboratoire est produite à des débits de 8 et 16 l/h (jusqu'à 300 l/jour).
- Distribution manuelle et volumétrique de l'eau à faible et haut débit (jusqu'à 2 l/min)
- Approvisionnement en eau mains-libres à l'aide de la commande au pied eon option pour plus de commodité
- Inspection systématique, par système de surveillance de données du processus complet, de la température, de la pression et de la conductivité de l'eau, et du rejet d'osmose par des appareils de mesure calibrés à différentes étapes
L'eau pure de type III est stockée dans un réservoir d'où elle peut être prélevée par une vanne située à l'avant pour être utilisée pour des techniques analytiques présentant une sensibilité au niveau du ppm ou au-dessus. Elle peut être envoyée par une pompe d'alimentation vers des instruments tels qu'un lave-verrerie ou bien traitée davantage par le système Milli-Q® Direct pour produire de l'eau ultrapure (Type I). L'eau produite de Type I est adaptée aux applications de laboratoire les plus critiques. Une large gamme de filtres finaux vous permet d'adapter votre eau ultrapure à une application spécifique en un instant : vous pouvez passer d'un filtre Millipak™ Express 40 pour applications de laboratoire générales à un système LC-Pak pour la production d'eau de qualité UHPLC ou LC-MS, ou un filtre BioPak® pour la production d'eau apyrogène et sans nucléase pour la manipulation de PCR ou pour toute autre application de biologie moléculaire.
Documents d'assurance qualité complets : certificats de conformité et documents relatifs à la qualité, l'étalonnage et la qualification disponibles sur demande.
Complete quality assurance support: certificates of conformity, quality, calibration and qualification documents on request.