Anti-Dynein intermediate chain 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Plastic vial
N° de catalogue ANTIA97584-100
Fournisseur: Antibodies.com
Anti-Dynein intermediate chain 2 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ANTIA97584-100
Fournisseur: Antibodies.com
Aller à :
Product Details & Documents
Rabbit polyclonal antibody to DNAI2 for WB and ELISA with samples derived from Human, Mouse and Rat.
- Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ELISA: 1:1000
Attention: This product is for Research Use Only. It is not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
Type: Primary
Antigen: Dynein intermediate chain 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Spécifications
- Seq:1286
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Western blot:Yes
- Type d'anticorps:Primaire
- Formulaire:Liquid
- Purification:Purified from rabbit serum by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide
- Symbole de l'antigène:Dynein intermediate chain 2
- Synonymes antigène:Dynein intermediate chain 2
- Isotype:IgG
- Masse moléculaire:68 kDa
- Conjugaison:Unconjugated
- Réactivité:Human|Mouse|Rat
- Température de stockage:Upon delivery aliquot and store at –20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- ID de gène:UniprotID# Q9GZS0
- Cat. No.:ANTIA97584-100
- Clonalité:Polyclonal
- Immunogène:Synthetic peptide derived from human DNAI2 (amino acids 71 - 120)
- Nom de l'antigène:axonemal
- Hôte:Rabbit
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline (without Mg²⁺ and Ca²⁺), pH 7,4, with 150 mM NaCl, 0,02% sodium azide, and 50% glycerol
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- ELISA:Yes
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



