Anti-SIAH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Vial
N° de catalogue PRSI18-666
Fournisseur: ProSci Inc.
Aller à :
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: SIAH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Spécifications
- Type de conditionnement:Vial
- Western blot:Yes
- Type d'anticorps:Primaire
- Formulaire:Liquid
- Purification:Affinity purification
- Symbole de l'antigène:SIAH1
- Synonymes antigène:SIAH1A|SIAH1
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Conjugaison:Unconjugated
- Concentration:Batch dependent
- Réactivité:Human|Rat|Mouse
- Température de stockage:Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- ID de gène:6477
- Cat. No.:PRSI18-666
- Clonalité:Polyclonal
- Immunogène:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-313 of human SIAH1 (NP_001006611.1)
- Nom de l'antigène:Siah E3 ubiquitin protein ligase 1
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Température de transport:20
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



