ContactUsLinkComponent
Anti-NSD2 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI23-292
New Product
Anti-NSD2 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI23-292
New Product
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1
  • Symbole de l'antigène:
    NSD2
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    7468
  • Synonymes antigène:
    MMSET|NSD2|WHS|TRX5|WHSC1|REIIBP
  • Storage buffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Température de stockage:
    Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    Batch dependent
  • Température de transport:
    20
  • Immunogène:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human WHSC1 (NP_579877.1)
  • Purification:
    Affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    50 µl
Type: Primary
Antigen: NSD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse