ContactUsLinkComponent
Anti-UGT1A4 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI19-725
New Product
Anti-UGT1A4 Rabbit Polyclonal Antibody
  PRSI19-725
New Product
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A4
  • Symbole de l'antigène:
    UGT1A4
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    54657
  • Synonymes antigène:
    UGT1.4|UGT1A4|UDPGT 1-4|UGT1-04|UGT-1D|HUG-BR2|UGT1D|UDPGT
  • Storage buffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3.
  • Température de stockage:
    Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    Batch dependent
  • Température de transport:
    20
  • Immunogène:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-150 of human UGT1A4 (NP_009051.1).
  • Purification:
    Affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    50 µl
Type: Primary
Antigen: UGT1A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse