ContactUsLinkComponent
Kit illustra™ GFX™ de purification d'ADN par PCR et avec bandelettes de gel
Kit illustra™ GFX™ de purification d'ADN par PCR et avec bandelettes de gel
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
undefined
Kit illustra™ GFX™ de purification d'ADN par PCR et avec bandelettes de gel
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Spécifications
  • Application:
  • Method / Format:
  • Refine target molecule:
  • Sample type:
  • Target molecule:
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
Frequently Bought Together