ContactUsLinkComponent
Benzyl salicylate ≥98%
  SPCMB2414-5KGBL
 :  
Benzyl salicylate ≥98%
  SPCMB2414-5KGBL
 :  
  • Cdt:
    5 kg
  • Seq:
    4114
  • Environmentally Preferable:
  • Assay:
    98% Min.
 : Benzyl 2-hydroxybenzoate
 :
 :228.25 g/mol
 :208 °C (1013 hPa)
 :23.9 °C
 :1,176
 :Température ambiante
 :204-262-9
 :118-58-1
 :C₁₄H₁₂O₃
 :MFCD00020034
 :13,01146