ContactUsLinkComponent
VWR® Maximum Protection, Cleanroom Sleeve Protectors, Sterile
VWR® Maximum Protection, Cleanroom Sleeve Protectors, Sterile
Fournisseur:  VWR Collection
Certificats
undefined
VWR® Maximum Protection, Cleanroom Sleeve Protectors, Sterile
Fournisseur:  VWR Collection
Spécifications
  • Catalog No:
  • 113-9998
  • 113-9997
  • Applications des tenues:
  • Salle propre
  • Salle propre
  • Particle shedding (Helmke Drum):
  • Level 1
  • Level 1
  • Épaisseur:
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • Poids:
  • 56 g/m²
  • 56 g/m²