Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Certificats
À propos de cet article
Synonymes: Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
Numéro CAS:65568-55-0
:
Formule:C₁₀H₁₀F₃NO₂
Numéro MDL:MFCD08274771
Molecular Weight:233.1900 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Frequently Bought Together