ContactUsLinkComponent
Cold storage overalls, CS12
 :  Portwest
undefined
Cold storage overalls, CS12
 :  Portwest
  • Catalog No:
  • PRTWCS12NARXXXL
  • PRTWCS12NARL
  • PRTWCS12NARXL
  • PRTWCS12NARM
  • PRTWCS12NARXXL
  • PRTWCS12NARS
  • Modèle:
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • CS12
  • Applications des tenues:
  • Industriel
  • Industriel
  • Industriel
  • Industriel
  • Industriel
  • Industriel
  • Zone à risque:
  • Cryo-résistant
  • Cryo-résistant
  • Cryo-résistant
  • Cryo-résistant
  • Cryo-résistant
  • Cryo-résistant
  • Genre:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Longueur de manches ou de jambes:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Type de fermeture:
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Tissu:
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Poids:
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
  • 150 g/m²
Frequently Bought Together