ContactUsLinkComponent
(2-Hydroxyethyl)triethylammonium Iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
  TCIAH0407-10G
 :  TCI
 :  
(2-Hydroxyethyl)triethylammonium Iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
  TCIAH0407-10G
 :  TCI
 :  
  • Cdt:
    10 g
  • Seq:
    3236
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 98.0 %
  • Solubility in Water:
    almost transparency
 : Triethylcholine Iodide, N,N,N-Triethyl-2-hydroxyethanaminium iodide
 :
 :273.16 g/mol
 :GHS07
 :5957-17-5
 :C₈H₂₀INO
 :MFCD00031691