9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Certificats
À propos de cet article
Synonymes: 9-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole
Numéro CAS:212385-73-4
:
Formule:C₂₄H₁₆BrN
Numéro MDL:MFCD27644692
Molecular Weight:398.30 g/mol
:GHS07
Spécifications
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Light yellow powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %