ContactUsLinkComponent
Sulfanilamide ≥99.9% (par analyse titrimétrique) pour titrage par diazotation
Sulfanilamide ≥99.9% (par analyse titrimétrique) pour titrage par diazotation
  TCIAS0381-25G
 :  TCI
 :  
undefined
Sulfanilamide ≥99.9% (par analyse titrimétrique) pour titrage par diazotation
  TCIAS0381-25G
 :  TCI
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    White powder to crystal
  • Purity (Diazo Method):
    min. 99.9 % (after drying)
  • Drying loss:
    max. 0.05 %
  • Ignition residue (Sulfate):
    max. 0.02 %
  • Chloride:
    max. 0.002 %
 : 4-Aminobenzenesulphonamide
 :
 :172.21 g/mol
 :200-563-4
 :GHS07
 :Température ambiante
 :63-74-1
 :H₂NC₆H₄SO₂NH₂
 :MFCD00007939
 :401
 :14,08925