ContactUsLinkComponent
Anti-CRYAB Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CRYAB Rabbit Polyclonal Antibody
Leverancier:  ENZO LIFE SCIENCES
New Product
Certificaten
Anti-CRYAB Rabbit Polyclonal Antibody
Leverancier:  ENZO LIFE SCIENCES
New Product
Specificaties
  • Catalog No:
  • ENZOADISPA227F
  • ENZOADISPA227D
  • Symbole de l'antigène:
  • CRYAB
  • CRYAB
  • Nom de l'antigène:
  • Crystallin Alpha B
  • Crystallin Alpha B
  • Synonymes antigène:
  • Heat-shock protein beta-5|HSPB5|CRYA2|Alpha Crystallin B chain|Alpha (B)-Crystallin|CryAB|Rosenthal fiber componet|CTPP2
  • Heat-shock protein beta-5|HSPB5|CRYA2|Alpha Crystallin B chain|Alpha (B)-Crystallin|CryAB|Rosenthal fiber componet|CTPP2
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • Formulaire:
  • Liquid. In sodium phosphate, pH 7,0, containing 0,1% sodium azide, 3% BSA, and 50% glycerol.
  • Liquid. In sodium phosphate, pH 7,0, containing 0,1% sodium azide, 3% BSA, and 50% glycerol.
Specificaties
Frequently Bought Together