Pompe vide-fût électrique
N° de catalogue BURK5780-0040
Fournisseur: BURKLE
Spécifications
- Débit:40 l/min
- Désignation:Electric barrel pump petro, standard
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Pompe vide-fût électrique pour le refoulement de diesel, d'huile EL, d'anti-gel non dilué et d'autres liquides de la classe de risque AIII (VbF).
La protection anti-effet siphon intégrée empêche toute fuite en cas de tuyau défectueux. Disponible pour 230 V.
- Avec pompe d'aspiration manuelle
- Certifié VDE, moteur avec interrupteur de protection thermique
- Filetage de canon M 64×4 et 2"
- Tuyau d'aspiration avec filtre longueur 1,60 m
- Tuyau de pompe en Perbunan, longueur 4 m, avec ressort anti-pliure et buse de pompe
- Ne convient pas aux liquides aqueux/dilués