Sodium formiate ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Certificats
À propos de cet article
Synonymes: Formic acid sodium salt
Numéro CAS:141-53-7
:
Formule:HCO₂Na
Numéro MDL:MFCD00013101
Densité:1.919 g/cm³ (20 °C)
Molecular Weight:68.01 g/mol
Point de fusion:257.31 °C
Index Merck:13,08694
:Gestion du changement (MOC) catégorie = N
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-488-0
REACH:01-2119486468-21
Spécifications
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:≥99.0%
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≤0.005%
- ACS - Assay (HCOONa):≥99.0 %
- ACS - Insoluble Matter:≤0.005 %
- ACS - Chloride (Cl):≤0.001 %
- ACS - Sulfate (SO₄):≤0.001 %
- ACS - Calcium (Ca):≤0.005 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤5 ppm
- Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb):≤5 ppm