ContactUsLinkComponent
Anti-KRT Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: KRT7/760 / KRT17/ 778 / KRT18/834 / KRTL/828 / KRTH/829 / KRT/457]
Anti-KRT Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: KRT7/760 / KRT17/ 778 / KRT18/834 / KRTL/828 / KRTH/829 / KRT/457]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-KRT Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: KRT7/760 / KRT17/ 778 / KRT18/834 / KRTL/828 / KRTH/829 / KRT/457]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNCB0999-500
  • BNCB0999-100
  • Symbole de l'antigène:
  • KRT
  • KRT
  • Nom de l'antigène:
  • Cytokeratin
  • Cytokeratin
  • Synonymes antigène:
  • K77|Keratin|KRT1B|Type-II Keratin Kb39|Keratin-77|type II cytoskeletal 1b|K1B|CK-1B|Keratin 1B|Cytokeratin-1B
  • K77|Keratin|KRT1B|Type-II Keratin Kb39|Keratin-77|type II cytoskeletal 1b|K1B|CK-1B|Keratin 1B|Cytokeratin-1B
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Biotin
  • Biotin
  • Clone:
  • Clone KRT7/760 / KRT17/ 778 / KRT18/834 / KRTL/828 / KRTH/829 / KRT/457
  • Clone KRT7/760 / KRT17/ 778 / KRT18/834 / KRTL/828 / KRTH/829 / KRT/457
  • Réactivité:
  • Rabbit, Monkey, Chicken, Human, Bovine, Dog, Rat, Mouse
  • Rabbit, Monkey, Chicken, Human, Bovine, Dog, Rat, Mouse
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 334989 (KRT77) , 654392 (KRT76)
  • 334989 (KRT77) , 654392 (KRT76)
  • Isotype:
  • IgGs
  • IgGs
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Concentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Storage buffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide