ContactUsLinkComponent
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: AF-9]
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: AF-9]
Fournisseur:  Biotium
Certificats
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: AF-9]
Fournisseur:  Biotium
Spécifications
  • Catalog No:
  • BNCB0987-100
  • BNCB0987-500
  • Symbole de l'antigène:
  • THY1
  • THY1
  • Nom de l'antigène:
  • Thy1 Cell Surface Antigen
  • Thy1 Cell Surface Antigen
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Biotin
  • Biotin
  • Clone:
  • Clone AF-9
  • Clone AF-9
  • Réactivité:
  • Human, Bovine
  • Human, Bovine
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 644697
  • 644697
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Concentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Storage buffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide