ContactUsLinkComponent
Anti-CCNA2 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: E67]
Anti-CCNA2 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: E67]
Fournisseur:  Biotium
Certificats
Anti-CCNA2 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: E67]
Fournisseur:  Biotium
Spécifications
  • Catalog No:
  • BNC400673-100
  • BNC400673-500
  • Symbole de l'antigène:
  • CCNA2
  • CCNA2
  • Nom de l'antigène:
  • Cyclin A2
  • Cyclin A2
  • Synonymes antigène:
  • Cyclin A2|CCN1|CCNA|CCNA2|CCNA2_HUMAN
  • Cyclin A2|CCN1|CCNA|CCNA2|CCNA2_HUMAN
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Clone:
  • Clone E67
  • Clone E67
  • Réactivité:
  • Green monkey, Monkey, Human, Bovine, Mink, Mouse
  • Green monkey, Monkey, Human, Bovine, Mink, Mouse
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 58974
  • 58974
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Concentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Storage buffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide