Densimètre
N° de catalogue SIMELD0560
Fournisseur: Industrial Physics
Spécifications
- Modèle:H-300S
- Désignation:Densimètre
- Environmentally Preferable:
- L×P×H:218×190×170 mm
- Densité Gamme:0,01 − 300 g/cm³
- Résolution de densité:0,001 g/cm³
- Poids:5,4 kg
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ce densimètre est conçu pour effectuer un calcul automatique de la densité et de la compensation de la température de l'eau.
- Mesure d'échantillons flottants dans l'eau
- Possibilité de mesurer un volume d'échantillon solide
- Valeurs affichées automatiquement après le temps écoulé