Aspirateur industriel à dos, T1-3L BP HEPA
141-1549
- Flux d'air:183 m3/h
- Filtres:Filtre HEPA : inclus avec efficacité de 99,995% sur 0,3 micron
- Pression à vide:2946,4 mm H2O
- Désignation:Aspirateur industriel à dos, T1-3L (BP) HEPA, prise EU
- Environmentally Preferable:
- Modèle:T1-3L (BP)
- Cheval-vapeur:1,8 hp
- Current:5,9 A
- Alimentation:1350 W
- Tension:230 V
- Poids:5 kg
- Phase:Single
- Cdt:1
Cet aspirateur est équipé d'un harnais de sac à dos, est léger et ergonomique. Il est conçu pour le nettoyage général. Il est entièrement fabriqué en plastique.
- Système de filtration à 3 niveaux : Filtre HEPA H14, filtre en tissu et sac filtrant jetable
- Moteur monophasé à flux continu pour service intensif
- Léger et portable
- Capacité de récupération : 3 L dans un sac filtrant jetable
- Prêt à l'emploi : filtre et kit d'outils inclus
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre HEPA (H14) situé en amont du moteur.
Note: Pour aspiration à sec uniquement.
: Filtre HEPA testé : IEST RP-CC001.3 H14 par la méthode MPPS selon EN 1822 et conforme à OSHA. Cet aspirateur HEPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol.
: L'appareil est livré avec : un tuyau d'aspiration (Ø 32 mm×1,5 m), une rallonge télescopique en acier noir (Ø 32 mm), une brosse de sol à roulettes et à poils de nylon en plastique noir (Ø 32×356 mm), un suceur plat (Ø 32×203 mm), une brosse pour meubles rembourrés (Ø 32×130 mm) et une brosse à épousseter (Ø 32×76 mm). Le filtre HEPA (H14), le filtre en tissu et les sacs de filtration en papier (paquet de 5) sont également inclus.