ContactUsLinkComponent
Anti-RAB40C Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-RAB40C Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue BOSSBS-8367R
Fournisseur:  Bioss
Anti-RAB40C Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue BOSSBS-8367R
Fournisseur:  Bioss
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Ras-related protein Rab-40C
  • Symbole de l'antigène:
    RAB40C
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Formulaire:
    liquid
  • ID de gène:
    57799
  • Synonymes antigène:
    RASL8C|RARL
  • Storage buffer:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Concentration:
    1 ug/ul
  • Température de transport:
    4 °C
  • Purification:
    Purified by Protein A.
  • Taille:
    100 μg
  • Cdt:
    100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Probable substrate-recognition component of a SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: RAB40C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat