ContactUsLinkComponent
Anti-PLEKHA8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-PLEKHA8 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI131454
Fournisseur:  US Biological
Anti-PLEKHA8 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI131454
Fournisseur:  US Biological
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Pleckstrin homology domain containing A8
  • Symbole de l'antigène:
    PLEKHA8
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Formulaire:
    liquid
  • Nombre d'acides aminés:
    1 to 440
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2.
  • Sequence:
    MEGVLYKWTNYLSGWQPRWFLLCGGILSYYDSPEDAWKGCKGSIQMAVCEIQVHSVDNTRMDLIIPGEQYFYLKARSVAERQRWLVALGSAKACLTDSRTQKEKEFAENTENLKTKMSELRLYCDLLVQQVDKTKEVTTTGVSNSEEGIDVGTLLKSTCNTFLKTLEECMQIANAAFTSELLYRTPPGSPQLAMLKSSKMKHPIIPIHNSLERQMELSTCENGSLNMEINGEEEILMKNKNSLYLKSAEIDCSISSEENTDDNITVQGEIRKEDGMENLKNHDNNLTQSGSDSSCSPECLWEEGKEVIPTFFSTMNTSFSDIELLEDSGIPTEAFLASCYAVVPVLDKLGPTVFAPVKMDLVGNIKKVNQKYITNKEEFTTLQKIVLHEVEADVAQVRNSATEALLWLKRGLKFLKGFLTEVKNGEKDIQTALRNPTENT
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: PLEKHA8 (pleckstrin homology domain containing, family A (phosphoinositide binding specific) member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human