ContactUsLinkComponent
Anti-AHI1 Mouse Polyclonal Antibody
Anti-AHI1 Mouse Polyclonal Antibody
  USBI123084
Anti-AHI1 Mouse Polyclonal Antibody
  USBI123084
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Abelson helper integration site 1
  • Symbole de l'antigène:
    AHI1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Formulaire:
    liquid
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2.
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    50 µg
  • Cdt:
    50 µG
Type: Primary
Antigen: AHI1 (Abelson helper integration site 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human