ContactUsLinkComponent
Anti-TRIM56 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anti-TRIM56 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Catalog # USBI043252-AP
Supplier:  US Biological
Anti-TRIM56 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Catalog # USBI043252-AP
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    tripartite motif containing 56
  • Symbole de l'antigène:
    TRIM56
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    AP (Alkaline Phosphatase)
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Épitope:
    C-terminal
  • Formulaire:
    liquid
  • Nombre d'acides aminés:
    724 to 755
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    200 µl
  • Cdt:
    200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: TRIM56 (tripartite motif containing 56)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human