Anti-PSMG2 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
N° de catalogue USBI040572-AP
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Proteasome (prosome, macropain) Assembly Chaperone 2
- Symbole de l'antigène:PSMG2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:AP (Alkaline Phosphatase)
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:C-terminal
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:224 to 253
- Storage buffer:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:200 µl
- Cdt:200 µl
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: PSMG2 (proteasome (prosome, macropain) assembly chaperone 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human