Anti-WDR83 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
USBI038543-BIOTIN
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:WD repeat domain 83
- Symbole de l'antigène:WDR83
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Biotin
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:internal
- Formulaire:liquid
- Storage buffer:PBS, pH 7,2
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:200 µl
- Cdt:200 µl
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: WDR83 (WD repeat domain 83)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human