ContactUsLinkComponent
Anti-ERRFI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anti-ERRFI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Catalog # USBI035222-BIOTIN
Supplier:  US Biological
undefined
Anti-ERRFI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Catalog # USBI035222-BIOTIN
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    ERBB receptor feedback inhibitor 1
  • Symbole de l'antigène:
    ERRFI1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Biotin
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Épitope:
    internal
  • Formulaire:
    liquid
  • Nombre d'acides aminés:
    256 to 286
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    200 µl
  • Cdt:
    200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: ERRFI1 (ERBB receptor feedback inhibitor 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human