Anti-ENOX2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
USBI035078-PE
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 2
- Symbole de l'antigène:ENOX2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:PE (Phycoerythrin)
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:N-terminal
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:1 to 30
- Storage buffer:PBS, pH 7,2
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:200 µl
- Cdt:200 µl
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: ENOX2 (ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human