Anti-Clathrin Heavy Chain (X22) Mouse Monoclonal Antibody
CP45-100
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Clathrin Heavy Chain (X22)
- Clonalité:Monoclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:
- Réactivité:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µl
- Cdt:100 µl
Type: Primary
Antigen: Clathrin Heavy Chain (X22)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: