Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Anti-NDR1 / STK38 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB10790
Supplier:  Everest Biotech
undefined
Anti-NDR1 / STK38 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB10790
Supplier:  Everest Biotech

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    NDR1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Goat
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Épitope:
    C-terminal
  • Adsorption croisée:
    none
  • Synonymes antigène:
    STK38
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    0,1 mg

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: NDR1 / STK38
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: