Anti-RIC8A / Synembryn Goat Polyclonal Antibody
N° de catalogue EVBIEB06543
Fournisseur: Everest Biotech
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Synembryn-A
- Symbole de l'antigène:RIC8A
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Goat
- Isotype:IgG
- Réactivité:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:C-terminal
- Adsorption croisée:none
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:0,1 mg
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: RIC8A / Synembryn
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: