ContactUsLinkComponent
Anti-PCDH17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-PCDH17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur:  Biorbyt
Certificats
Anti-PCDH17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur:  Biorbyt
Spécifications
  • Catalog No:
  • BIRBORB3026-100
  • BIRBORB3026-200
  • Symbole de l'antigène:
  • PCDH17
  • PCDH17
  • Nom de l'antigène:
  • Protocadherin 17
  • Protocadherin 17
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Conjugaison:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Isotype:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Immunogène:
  • Synthetic peptide
  • Synthetic peptide
  • Formulaire:
  • liquid
  • liquid
  • Purification:
  • purified by Protein A chromatography
  • purified by Protein A chromatography
  • Concentration:
  • 0,5 mg/ml
  • 0,5 mg/ml
  • Storage buffer:
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together