ContactUsLinkComponent
Anti-GABPB2 Mouse Polyclonal Antibody
Anti-GABPB2 Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00126626-B01
Supplier:  Abnova
undefined
Anti-GABPB2 Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00126626-B01
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    GA Binding Protein Transcription Factor, Beta Subunit 2
  • Symbole de l'antigène:
    GABPB2
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Adsorption croisée:
    No
  • ID de gène:
    126626
  • Synonymes antigène:
    BABPB2|beta subuni|E4TF1-53|E4TF1|E4TF1B|NRF2B2|E4TF1-47|beta subunit 1|GA binding protein transcription factor|53kDa|GABPB1|GABPB|beta subunit 2|GABPB2|NRF2B1
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    50 µl
  • Cdt:
    50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: GABPB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human