Anti-KDM2B Mouse Polyclonal Antibody
ABNOH00084678-A01
: Abnova
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Lysine (K)-specific Demethylase 2B
- Symbole de l'antigène:KDM2B
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- Isotype:
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Adsorption croisée:No
- ID de gène:84678
- Synonymes antigène:PCCX2|JHDM1B|CXXC2|Fbl10|FBXL10
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:50 µl
- Cdt:50 µl
Type: Primary
Antigen: KDM2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human