Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anti-PLEKHO2 Mouse Polyclonal Antibody
Anti-PLEKHO2 Mouse Polyclonal Antibody
  ABNOH00080301-B01P
 :  Abnova
undefined
Anti-PLEKHO2 Mouse Polyclonal Antibody
  ABNOH00080301-B01P
 :  Abnova

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    PH Domain-Containing Family O member 2
  • Symbole de l'antigène:
    PLEKHO2
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Adsorption croisée:
    No
  • ID de gène:
    80301
  • Synonymes antigène:
    pp9099|PP1628|PLEKHQ1
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    50 µg
  • Cdt:
    50 µg

 

 

Type: Primary
Antigen: PLEKHO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human